Yttrium(III)nitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Yttriumtrinitrat Hexahydrat
12898.06 12898.14 12898.22 12898.59
12898.06EA 36.7 EUR
12898.06 12898.14 12898.22 12898.59
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 13494-98-9 Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O Formula Weight: 383.01 (274.92anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10107 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149940
Formel: N₃O₉Y·6H₂O
Molecular Weight: 383,01 g/mol
Schmelzpunkt: 51,8 °C
Dichte: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149940
CAS-Nummer: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,10107