Yttrium(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Yttriumtrinitrat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
237957-100G 237957-25G 237957-500G
SIAL237957-100GEA 182 EUR
SIAL237957-100G SIAL237957-25G SIAL237957-500G
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat
Formel: N₃O₉Y·6H₂O
Molecular Weight: 383.01 g/mol
Schmelzpunkt: 51,8
Dichte: 2.682 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149940
CAS-Nummer: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III