Chrom(III)chlorid Hexahydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chromtrichlorid Hexahydrat
213365000
213360051
ACRO213365000EA
66.2
EUR
ACRO213365000
ACRO213360051
Chrom(III)chlorid Hexahydrat 98%
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
CrCl₃·6H₂O Molecular Weight: 266.45 g/mol Schmelzpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149660 CAS-Nummer: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,02242 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |