Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chromtrichlorid Hexahydrat
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 120 EUR
1.02487.1000 1.02487.9050
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Formel: CrCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 266.45 g/mol
Schmelzpunkt: 85
Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149660
CAS-Nummer: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02242