Chrom(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Chromtrichlorid Hexahydrat
27096-1KG-F
27096-100G-F
27096-500G-F
SIAL27096-1KG-FEA
143
EUR
SIAL27096-1KG-F
SIAL27096-100G-F
SIAL27096-500G-F
Chrom(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
CrCl₃·6H₂O Molecular Weight: 266.45 g/mol Schmelzpunkt: 85 Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149660 CAS-Nummer: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,02242 |