Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mangandichlorid Tetrahydrat
205895000
205890025
205891000
ACRO205895000EA
80.2
EUR
ACRO205895000
ACRO205890025
ACRO205891000
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel:
MnCl₂·4H₂O Molecular Weight: 197,9 g/mol Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149792 CAS-Nummer: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05751 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤0.0005 % (as O) |