Mangan(II)chlorid Tetrahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat
10804.09 10804.18
10804.09EA 102 EUR
10804.09 10804.18
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: MnCl2.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Powder Density: 2.010 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 2,010
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5728