Mangan(II)chlorid Tetrahydrat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mangandichlorid Tetrahydrat
11563.22EA
31.5
EUR
11563.22
11563.36
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat ≥99% (Metall-Basis)
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel:
MnCl₂·4H₂O Molecular Weight: 197,9 g/mol Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 2,010 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149792 CAS-Nummer: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5728 |