Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-101,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat
36526.36EA 71.3 EUR
36526.36 36526.A3 36526.22
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-101,0% ACS
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 2,010
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5728