Mangan(II)chlorid Tetrahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

06176.3600 06176.1600 06176.2600
KRAF06176.3600EA 143 EUR
KRAF06176.3600 KRAF06176.1600 KRAF06176.2600
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat analytisches Reagens
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR