Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
M8054-100G M8054-500G
SIALM8054-100GEA 104 EUR
SIALM8054-100G SIALM8054-500G
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751