Mangan(II)nitrat Hexahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Manganous nitrate hexahydrate
L14040.14 L14040.22 L14040.36
L14040.14EA 24.9 EUR
L14040.14 L14040.22 L14040.36
Mangan(II)nitrat Hexahydrat ≥98%
Mangan(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Mn(NO₃)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 24,9 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 17141-63-8
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05756