Mangan(II)sulfat Monohydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mangansulfat Monohydrat
205900010
205905000
205900050
ACRO205900010EA
78
EUR
ACRO205900010
ACRO205905000
ACRO205900050
Mangan(II)sulfat Monohydrat 99+%, reinst
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel:
MnSO₄·1H₂O Molecular Weight: 169.02 g/mol Schmelzpunkt: 700 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149159 CAS-Nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,05763 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light pink Powder |
Titration Complexometric | 99.0 to 101.0 % |
Loss on ignition | 10.0 % to 12.0 % (500°C) |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤200 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |