Mangan(II)sulfat Monohydrat 98,0-101,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mangansulfat Monohydrat
33341.36
33341.A3
33341.36EA
51.2
EUR
33341.36
33341.A3
Mangan(II)sulfat Monohydrat 98,0-101,0% ACS
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.95
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Formel:
MnSO₄·1H₂O Molecular Weight: 169.02 g/mol Schmelzpunkt: 700 Dichte: 2.95 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149159 CAS-Nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5739 |