Mangan(II)sulfat Monohydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Mangansulfat Monohydrat

15281.1600 15281.3600 15281.5600 15281.2600
KRAF15281.1600EA 44.4 EUR
KRAF15281.1600 KRAF15281.3600 KRAF15281.5600 KRAF15281.2600
Mangan(II)sulfat Monohydrat analytisches Reagens
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
Schmelzpunkt: 700 °C
Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR