Mangan(II)sulfat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Mangansulfat Monohydrat
25300.290EA 95.6 EUR
25300.290 25300.368
Mangan(II)sulfat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
Molecular Weight: 169,02 g/mol
Schmelzpunkt: 700 °C
Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm