Mangan(II)sulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Mangansulfat Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M8179-100G M8179-500G
SIALM8179-100GEA 76.6 EUR
SIALM8179-100G SIALM8179-500G
Mangan(II)sulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
Schmelzpunkt: 700 °C
Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763