Mangan(II)sulfat Tetrahydrat 99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Mangansulfat Tetrahydrat
B22081.22 B22081.36
B22081.22EA 37.5 EUR
B22081.22 B22081.36
Mangan(II)sulfat Tetrahydrat 99% (Metall-Basis)
Mangan(II)sulfat Tetrahydrat
Purity: 99% CAS No.: 10101-68-5 Molecular Formula: MnO4S.4H2O Formula Weight: 223.06 (151.00anhy) UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149160
Formel: MnO₄S·4H₂O
Molecular Weight: 223,06 g/mol
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149160
CAS-Nummer: 10101-68-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III