Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltdichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02539.0100
1.02539.0250
1.02539.0100EA
325
EUR
1.02539.0100
1.02539.0250
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel:
CoCl₂·6H₂O Molecular Weight: 237.93 g/mol Siedepunkt: 110 Schmelzpunkt: 56 Dichte: 1.92 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149652 CAS-Nummer: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02462 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 191 g/l (100 °C) |
Melting Point | 56 °C |
Molar Mass | 237.90 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Density | 1.92 g/cm3 (25 °C) |
pH | 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |