Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cobaltdichlorid Hexahydrat
255599-100G 255599-500G 255599-5G 255599-25KG
255599-100GEA 95.56 EUR
255599-100G 255599-500G 255599-5G HONC255599-25KG
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98% ACS, Fluka™
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237,93 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating,
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.1 %
Zinc (Zn) Max. 0.03 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %