Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cobaltdichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C2911-100G C2911-250G
SIALC2911-100GEA 180 EUR
SIALC2911-100G SIALC2911-250G
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237,93 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462