Eisen(II)chlorid Tetrahydrat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisenchlorür, Eisendichlorid Tetrahydrat
205080010 205080050 205082500 205080051
ACRO205080010EA 148 EUR
ACRO205080010 ACRO205080050 ACRO205082500 ACRO205080051
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat 99+%
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: FeCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 198,81 g/mol
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Dichte: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green Crystalline powder, crystals and/or chunks
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm