Eisen(II)chlorid Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisenchlorür, Eisendichlorid Tetrahydrat
A16327.30 A16327.0B
A16327.30EA 39.7 EUR
A16327.30 A16327.0B
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat ≥98%
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Purity: 98% CAS No.: 13478-10-9 Molecular Formula: Cl2Fe.4H2O Formula Weight: 198.81 (126.75anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,4043 MDL No.: MFCD00149709
Formel: FeCl₂·4H₂O
Schmelzpunkt: 677 °C
Dichte: 1,93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4043