Eisen(II)chlorid Tetrahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Eisenchlorür, Eisendichlorid Tetrahydrat

15245.1600 15245.3600 15245.0600 15245.5600
KRAF15245.1600EA 64.2 EUR
KRAF15245.1600 KRAF15245.3600 KRAF15245.0600 KRAF15245.5600
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat analytisches Reagens
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: FeCl₂·4H₂O
Schmelzpunkt: 677 °C
Dichte: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR