Eisen(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Eisenchlorür, Eisendichlorid Tetrahydrat
24127.237EA 65.6 EUR
24127.237 24127.460
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: FeCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 198,81 g/mol
Schmelzpunkt: 677 °C
Dichte: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Nicht fällbar mit NH₄OH (als SO₄) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulfat) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Pb (Blei) Max. 10 ppm
Zn (Zink) Max. 100 ppm