Eisen(III)chlorid Hexahydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrichlorid Hexahydrat
125030010
125030025
125030050
125030250
ACRO125030010EA
147
EUR
ACRO125030010
ACRO125030025
ACRO125030050
ACRO125030250
Eisen(III)chlorid Hexahydrat 99+%, reinst
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Molecular Weight: 270.3 g/mol Siedepunkt: 280…285 °C Schmelzpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149712 CAS-Nummer: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,04048 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Granules or lumps |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤1500 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤0.9 % |
Acidity (HCl) | ≤0.8 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (10 g in 50 ml H2O:HCl (49:1)) |