Eisen(III)chlorid Hexahydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisentrichlorid Hexahydrat
A16231.0C A16231.0E A16231.36
A16231.0CEA 757 EUR
A16231.0C A16231.0E A16231.36
Eisen(III)chlorid Hexahydrat ≥97%
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 97% CAS No.: 10025-77-1 Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O Formula Weight: 270.30 (162.21anhy) Odour: Odourless pH: 1.8 Melting Point: 37° Boiling Point: 280-285° Merck Reference: 14,4019 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149712
Formel: FeCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 270.3 g/mol
Siedepunkt: 280…285 °C
Schmelzpunkt: 37
Dichte: 1.820
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM