Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0682-1KGEA 201 EUR
0682-1KG 0682-2.5KG 0682-500G
Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97-102% ACS
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Siedepunkt: 280 – 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium
Copper
Ferrous Iron
Insolubles
Magnesium
Nitrate
Potassium
Purity
Sodium
Sulphate
Zinc