Eisen(III)chlorid Hexahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Eisentrichlorid Hexahydrat

15249.1600 15249.3600 15249.5600 15249.0600
KRAF15249.1600EA 56.1 EUR
KRAF15249.1600 KRAF15249.3600 KRAF15249.5600 KRAF15249.0600
Eisen(III)chlorid Hexahydrat analytisches Reagens
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 270.3 g/mol
Siedepunkt: 280…285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37
Dichte: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR