Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrichlorid Hexahydrat
236489-100G
236489-500G
236489-100GEA
48.14
EUR
236489-100G
236489-500G
Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97% ACS, Fluka™
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Molecular Weight: 270.3 g/mol Siedepunkt: 280…285 °C Schmelzpunkt: 37 °C Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149712 CAS-Nummer: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,04048 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 97.0 - 102.0 % |
Insoluble in acid | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Copper (Cu) | Max. 0.003 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.05 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.003 % |
Iron (Fe 2⁺) | Max. 0.002 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.01 % |
Total phosphorus (as PO₄) | Max. 0.01 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |