Iridium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206245-1G 206245-5G
SIAL206245-1GEA 352 EUR
SIAL206245-1G SIAL206245-5G
Iridium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Iridium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Ir·xH₂O
Dichte: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149750
CAS-Nummer: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
Merck Index: 14,05088