Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat
193570050 193570250 193571000
ACRO193570050EA 74.4 EUR
ACRO193570050 ACRO193570250 ACRO193571000
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237,69 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %