Nickel(II)chlorid Hexahydrat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickeldichlorid Hexahydrat
207670020
207670250
207675000
ACRO207670020EA
255
EUR
ACRO207670020
ACRO207670250
ACRO207675000
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 97%
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel:
NiCl₂·6H₂O Molecular Weight: 237,69 g/mol Schmelzpunkt: 140 °C Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149809 CAS-Nummer: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06529 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
pH | 4 to 6 (5 % at 20°C) |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Cobalt (Co) | ≤60 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |