Nickel(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203866-5G 203866-25G
SIAL203866-5GEA 100 EUR
SIAL203866-5G SIAL203866-25G
Nickel(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237.69 g/mol
Schmelzpunkt: 140
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529