Nickel(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickeldichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654507-100G
654507-25G
654507-5G
SIAL654507-100GEA
344
EUR
SIAL654507-100G
SIAL654507-25G
SIAL654507-5G
Nickel(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel:
NiCl₂·6H₂O Molecular Weight: 237.69 g/mol Schmelzpunkt: 140 Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149809 CAS-Nummer: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06529 |