Nickel(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N6136-100G N6136-500G
SIALN6136-100GEA 60.8 EUR
SIALN6136-100G SIALN6136-500G
Nickel(II)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237,69 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529