Nickel(II)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
364304-100G
364304-500G
SIAL364304-100GEA
60.8
EUR
SIAL364304-100G
SIAL364304-500G
Nickel(II)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₂Ni·H₂O Molecular Weight: 147,61 g/mol |
MDL:
MFCD00149808 CAS-Nummer: 69098-15-3 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |