Rhodium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Rhodium trichloride hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450286-1G
450286-250MG
SIAL450286-1GEA
691
EUR
SIAL450286-1G
SIAL450286-250MG
Rhodium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃Rh·H₂O Molecular Weight: 227.28 g/mol |
MDL:
MFCD00149839 CAS-Nummer: 20765-98-4 EINECS: 233-165-4 |