Rhodium(III)chlorid Hydrat (38 - 41% Rh)
Lieferant: ABCR
Synonyme: Rhodium trichloride hydrate
45-1880 45-1880-5G 45-1880-250MG
ABCR45-1880EA 0 EUR
ABCR45-1880 STRE45-1880-5G STRE45-1880-250MG
Rhodium(III)chlorid Hydrat (38 - 41% Rh)
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Rh·H₂O
Molecular Weight: 227,28 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00149839
CAS-Nummer: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4