Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
005538-1G 005538-5G 005538-25G
FLUO005538-1GEA 49.1 EUR
FLUO005538-1G FLUO005538-5G FLUO005538-25G
Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Ru·xH₂O
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149844
CAS-Nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III