Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltnitrat Hexahydrat, Cobaltdinitrat Hexahydrat
219211000
219215000
219210025
ACRO219211000EA
93.7
EUR
ACRO219211000
ACRO219215000
ACRO219210025
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99+% zur Analyse
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel:
Co(NO₃)₂·6H₂O Schmelzpunkt: 55 °C Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149647 CAS-Nummer: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,02469 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Nickel (Ni) | ≤500 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Cu) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |