Cobalt(II)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cobaltdinitrat HexahydratCobaltnitrat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL203106-50GEA 773 EUR
SIAL203106-50G SIAL203106-10G
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 291,03 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469