Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisentrinitrat Nonahydrat
202490010
202492500
202490050
ACRO202490010EA
128
EUR
ACRO202490010
ACRO202492500
ACRO202490050
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 99+% zur Analyse
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Molecular Weight: 404 g/mol Siedepunkt: 125 Schmelzpunkt: 47 °C Dichte: 1.68 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149708 CAS-Nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,04057 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light purple Adhering crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Manganese (Mn) | ≤200 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Free acid | ≤0.3 % (HNO3) |