Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrinitrat Nonahydrat
10715.06
10715.14
10715.06EA
127
EUR
10715.06
10715.14
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-61-8
Molecular Formula: Fe(NO3)3.xH2O (x~9)
Formula Weight: 241.86(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.684
Appearance: Pale purple
Odour: Acidic
Melting Point: 47°
Boiling Point: 125° dec.
Merck Reference: 14,4027
UN No.: 1466
MDL No.: MFCD00149708
Formel:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Molecular Weight: 404 g/mol Siedepunkt: 125 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 47 °C Dichte: 1,684 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149708 CAS-Nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,4027 |