Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Eisentrinitrat Nonahydrat
24174.296EA 71.2 EUR
24174.296 24174.365
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 404 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149708
CAS-Nummer: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %