Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A15540.0B
A15540.0I
A15540.22
A15540.36
A15540.A4
A15540.0BEA
101
EUR
A15540.0B
A15540.0I
A15540.22
A15540.36
A15540.A4
Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥98%
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Formel:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Molecular Weight: 290,79 g/mol Siedepunkt: 137 °C Schmelzpunkt: 56,7 °C Dichte: 2,05 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149805 CAS-Nummer: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,6513 |