Nickel(II)nitrat Hexahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15306.3600 15306.5600 15306.1600 15306.2600
KRAF15306.3600EA 251 EUR
KRAF15306.3600 KRAF15306.5600 KRAF15306.1600 KRAF15306.2600
Nickel(II)nitrat Hexahydrat, reinst
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 290,79 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56,7 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR