Nickel(II)nitrat Hexahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15307.1600 15307.3600 15307.0600 15307.2600
KRAF15307.1600EA 89 EUR
KRAF15307.1600 KRAF15307.3600 KRAF15307.0600 KRAF15307.2600
Nickel(II)nitrat Hexahydrat analytisches Reagens
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 290.79 g/mol
Siedepunkt: 137
Schmelzpunkt: 56.7
Dichte: 2.05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR