Nickel(II)nitrat Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
1.06721.0100EA 67.5 EUR
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
Nickel(II)nitrat Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 290,79 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56,7 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 940 g/l (20 °C)
Melting Point 56.7 °C
Molar Mass 290.81 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 136.7 °C (1013 hPa)
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer