Platin(IV)oxid Monohydrat 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
211930010
211932500
211930050
ACRO211930010EA
188
EUR
ACRO211930010
ACRO211932500
ACRO211930050
Platin(IV)oxid Monohydrat 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Platin(IV)oxid Monohydrat
Formel:
O₂Pt·1H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066964 CAS-Nummer: 12137-21-2 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown to black Powder |
Surface area | ≥80 m²/g |
Total trace metal impurities | ≤2000 ppm |
Platinum (Pt) | 77.6 to 82 % |